Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Vials with ABC Screw Thread
Similar to Wheaton LVI Vials with Crimp Top, except feature a 9mm ABC screw-thread finish that can be used only with ABC caps
295.00€ - 341.00€
Specifications
Color | Natural |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 0,3 ml |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Product Code | Brand | Color | Material (revestimiento) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Material (revestimiento) | Price | Quantity & Availability | ||||
12405001
|
DWK Life Sciences
W225326-02 |
Natural | PTFE rojo/silicona blanca |
321.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12465001
|
DWK Life Sciences
W225326-03 |
Natural | PTFE rojo/silicona/PTFE |
328.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12405011
|
DWK Life Sciences
W225326-06 |
Natural | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
295.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12465021
|
DWK Life Sciences
W225328-03 |
Natural | PTFE/silicona/PTFE |
341.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12485021
|
DWK Life Sciences
W225328-04 |
Natural | PTFE blanco/silicona azul |
328.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12405031
|
DWK Life Sciences
W225328-06 |
Natural | PTFE blanco/silicona |
309.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Available in both clear and amber with white ceramic marking spot for sample identification
- Borosilicate glass vial with 300μL glass limited volume insert
- Writing patch on all vials
- For use with Wheaton ABC Scew Caps
- Cap color: natural
- Size: 12 x 32mm
Order Info
Packaged in convenience packs of 100 LVI Vials with inserts and 100 lined polypropylene ABC caps.
Additional cap colors are available, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
Specifications
Natural | |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
32 mm | |
9 mm |
12 mm | |
0,3 ml | |
Tapón de rosca | |
100/caja | |
Sí |