Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (15mm)
Marca: DWK Life Sciences W242421-A
Detalles adicionales : Peso : 0.47630kg
Descripción
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
- Case of 1000
Especificaciones
ISO 9001 | |
Frasco cuentagotas de plástico | |
Polyethylene | |
Puntas de cuentagotas |
41 μl | |
Pink | |
1000 cajas |