Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
226.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Descripción
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
- Caja de 1000 unidades
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |
Tipo de producto | Puntas de cuentagotas |
Color | Azul |
Material | Polietileno |
N.º por caja | 1000/caja |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Drop Size | 41 μl |