Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (15mm)
Marca:  DWK Life Sciences W242426-A
Detalles adicionales : Peso : 0.47630kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12476061
  • en la oferta / paquete de 1000
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 1000
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Frasco cuentagotas de plástico
Polyethylene
Puntas de cuentagotas
41 μl
Verde
1000 cajas