Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Insert for Standard-Opening Vials
The original design used in most autosamplers
Marca:  DWK Life Sciences 225350-531
162.57 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.85550kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12443691
  • 194.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapón para encapsular estándar
  • Vidrio de borosilicato tipo I
  • Inserto de volumen limitado
  • Usar con E-Z Seals™ de aluminio de 11 mm
  • Para 12 viales de boca estándar de 32 mm
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
0,25 ml
0,2 ml
Vidrio de borosilicato
0,006 oz
Plano