Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha
Catalog Number 10663683
247.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz, 30 ml
1,01 oz., 30 ml
1000 ml
125 ml
2,02 oz, 60 ml
250 ml
500 ml
60 ml
8,45 oz, 250 ml
Color:
Natural
Ámbar
Altura (métrico):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Altura (imperial):
2,71 in
3,46 in
3,85 in
4,92 in
6,45 in
7,83 in
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
Capacidad 125 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 51mm
Altura (imperial) 3,85 in
Altura (métrico) 98 mm
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 2 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancho
Forma Forma redonda