Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha
255.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz, 30 ml
1,01 oz., 30 ml
1000 ml
125 ml
2,02 oz, 60 ml
250 ml
500 ml
60 ml
8,45 oz, 250 ml
Color:
Natural
Ámbar
Altura (métrico):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Altura (imperial):
2,71 in
3,46 in
3,85 in
4,92 in
6,45 in
7,83 in
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53-410 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 72mm |
Altura (imperial) | 6,45 in |
Altura (métrico) | 164 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Color | Natural |