Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha
Catalog Number 10414102
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz, 30 ml
1,01 oz., 30 ml
1000 ml
125 ml
2,02 oz, 60 ml
250 ml
500 ml
60 ml
8,45 oz, 250 ml
Color:
Natural
Ámbar
Altura (métrico):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Altura (imperial):
2,71 in
3,46 in
3,85 in
4,92 in
6,45 in
7,83 in
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
Capacidad 1,01 oz., 30 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 33mm
Altura (imperial) 2,71 in
Altura (métrico) 69 mm
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,29 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancha