Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Catalog Number 12473701
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Wheaton Spray Bottle made of white LDPE
  • Frasco de LDPE (polietileno de baja densidad) blanco
  • Incluye frasco, punta de atomizador, tubo de inmersión y tapón de rosca
  • Tapón de rosca de polipropileno
Capacidad 35 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 18-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (imperial) 3,7 in
Altura (métrico) 94 mm
Longitud (imperial) 0,86 in
Anchura (imperial) 1,81 in
Tipo de producto Frasco con pulverizador
Capacidad (métrico) 35 mL
Capacidad (imperial) 1,08 oz
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 46 x 94mm (0,86 x 1,81 x 3,7 pulg)
Incluye Frasco, punta de atomizador, tubo de inmersión y tapón de rosca
Material LDPE
Longitud (métrico) 22mm
Anchura (métrico) 46mm