Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Catalog Number p-39052
Click to view available options
Capacidad:
0,1 oz, 3 ml
0,2 oz, 6 ml
0,2 oz., 6 ml
0,51 oz, 15 ml
0,51 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
2,03 oz, 60 ml
3 ml
60 ml
7 ml
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (imperial):
0,55 in
0,66 in
0,74 in
1 in
1 pulg
1,25 in
1,53 in
Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
Tamaño medio de gota: 44 μl ± 6 μl
  • Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
  • Disponible con puntas naturales o blancas, envasadas por separado
Capacidad 0,1 oz, 3 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 8-425 mm
Diámetro (métrico) 14 mm
Altura (imperial) 1,93 in
Altura (métrico) 49 mm
Capacidad (métrico) 3 ml
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,55 in
Incluye Punta cuentagotas controlada ampliada
Material LDPE
Closure Included
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave