Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Click to view available options
Capacidad:
10 ml, 0,34 oz
10 ml, 0.34 oz
15 ml, 0.51 oz
30 ml
3 ml
60 ml
60 ml (2,03 oz)
6 ml
7 ml
7 ml, 0.24 oz
Color:
Blanca
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Descripción
- Fabricados conforme a estrictas normas ISO y de calidad
- Excelente alternativa al pipeteo
- Con embolsado doble y cerradas con tira de alambre para reducir partículas
- Métodos de esterilización: gas y gamma
- Lote controlado
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
Capacidad | 15 ml, 0.51 oz |
Material del cierre | Propionato de acetato de celulosa |
Tamaño del tapón | 15-415 mm |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Altura (imperial) | 2.6 pulg |
Altura (métrico) | 66 mm |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0.51 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 1 pulg |