Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dispensing Bottles
Catalog Number p-38920
346.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
125 ml
60 ml
Diámetro (imperial):
1,5 in
1,7 in
Altura (imperial):
3,6 in
5,1 in
Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance
  • Fabricados con polietileno de baja densidad
  • Color translúcido
  • Muy flexible con alta resistencia al impacto
  • Levante la boquilla para dispensar el contenido y presione la boquilla para sellar la botella
Capacidad 60 ml
Tamaño del tapón 20-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 39 mm
Altura (imperial) 3,6 in
Altura (métrico) 92 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2,03 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,5 in
Material LDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave