Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Jars with Polypropylene Screw Cap
138.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz., 30 ml
1000 ml
125 ml
16,9 oz, 500 ml
250 ml
500 ml
60 ml
8,45 oz, 250 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
No esterilizable en autoclave
Color:
Blanco
Natural
Transparente
Altura (imperial):
1,61 in
1,81 in
2,5 in
2,51 in
2,67 in
3,8 in
3,81 in
3,89 in
Descripción
- Buena resistencia a los productos químicos inorgánicos
- Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
Especificaciones
Capacidad | 250 ml |
Revestimiento del tapón | Espuma de polietileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 89-400 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 84 mm |
Altura (imperial) | 2,51 in |
Altura (métrico) | 64 mm |
Tipo de producto | Tarro |
Capacidad (métrico) | 250 ml |