Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones
Envasados en bandejas particionadas, sin tapas
Marca:  DWK Life Sciences W224834
Detalles adicionales : Peso : 3.17510kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12474791
  • 253.33€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío
25-03-2021
Descripción
Descripción
Partitioned trays provide an easy way to inventory samples or to store empty vials.
  • Autoclavable
  • Clear or Amber Vials
    • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
    • Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
    Especificaciones
    Especificaciones
    Clear
    Borosilicate Glass
    Screw
    Screw Cap
    USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
    M-T File™ and Vial Rack
    25 mm
    30 mL
    Autoclavable
    95 mm
    Sample Vial in Lab File