Learn More
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones E-Z
Con asas de diseño ergonómico para el sellado y la retirada de tapones de viales estándar de laboratorio
Marca: DWK Life Sciences W225350
655.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
Los dispositivos de retirada de tapones E-Z Wheaton se recomiendan para la retirada de tapones de viales estándar de laboratorio.
- Hay disponibles varios tamaños de dispositivos de retirada de tapones, incluidos los que retiran tapones de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm de ancho.
- Los dispositivos de retirada de tapones se suministran con etiquetas de tamaño visibles para facilitar la identificación.
- La comodidad del usuario se mantiene gracias a su mango acolchado diseñado ergonómicamente. La fatiga de las manos se reduce gracias al mango corto y el conjunto de resorte rediseñado.
- Los dispositivos de retirada de tapones se pueden esterilizar en autoclave, aunque la esterilización en autoclave puede cambiar la apariencia o reducir la vida útil del producto. No se deben esterilizar en autoclave a más de 121 °C
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Cierres de 8 mm |