Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Dounce
Ideales para estudios enzimáticos. Los trituradores de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
Marca: DWK Life Sciences 357542
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
Ideales para estudios enzimáticos.Las trituradoras de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
- La muestra cubre la bola de la mano de mortero, evitando la acumulación de calor al reducir la fricción contra el mortero
- El mortero presenta un depósito grande y un reborde de vertido
- Se suministra con manos de mortero «sueltas» y «apretadas»
- Los componentes están hechos de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
Información de órdenes
- Espacio libre con mano de mortero ajustada: 0,0020 ±0,001 pulg. (0,05 ±0,025 mm)
- Espacio libre con mano de mortero suelta: 0,114 ±0,001 pulg. (0,114 ±0,025 mm)
Especificaciones
0,23 oz | |
Vidrio de borosilicato | |
Diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares | |
175mm | |
82mm | |
13mm |
7mL | |
Triturador de tejido Dounce | |
6,8 in | |
3,22 in | |
0,51 in | |
7 ml |