Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos Wheaton™ CryoELITE™, fondo redondo con tapón de rosca interno
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
Marca:  DWK Life Sciences W985910
209.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.01300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11511355
  • 221.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
  • Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
  • Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Especificaciones
Natural
12 mm
Polipropileno
1,2 ml
Forma redonda
Tapón de rosca
500/caja
Con etiqueta de escritura
Natural
Estéril
1.53 pulg
Interno
39 mm