Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Complete Cyanide Distillation Apparatus: Components
Components for use with Wheaton Complete Cyanide Distillation Apparatus (cat. no. 09108)
Marca:  DWK Life Sciences 377165
Detalles adicionales : Peso : 0.63500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12491551
  • 113.42€ / cada uno
Fecha estimada de envío
10-08-2021
Especificaciones
Cyanide distillation kit
Distilling Flask
1000 mL