Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Narrow-Mouth Ground-Glass Stoppered Bottles
401.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
72 mm
88 mm
Descripción
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente y tapón
- El tapón de vidrio redondo con forma de octágono se ajusta de forma segura para evitar la contaminación
- Boca estrecha ideal para líquidos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Material del cierre | Vidrio |
Tamaño del tapón | 24/29 mm |
Tipo de tapón | Tapón con forma de octágono |
Diámetro (métrico) | 175 mm |
Altura (imperial) | 3,4 in |
Altura (métrico) | 88 mm |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Transparente |