Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Narrow-Mouth Ground-Glass Stoppered Bottles
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
72 mm
88 mm
Descripción
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente y tapón
- El tapón de vidrio redondo con forma de octágono se ajusta de forma segura para evitar la contaminación
- Boca estrecha ideal para líquidos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad | 250 ml |
Material del cierre | Vidrio |
Tamaño del tapón | 19/26 mm |
Tipo de tapón | Tapón con forma de octágono |
Diámetro (métrico) | 145 mm |
Altura (imperial) | 2,8 pulg |
Altura (métrico) | 72 mm |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |