Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
Marca: DWK Life Sciences 225288
Detalles adicionales : Peso : 1.57450kg
Descripción
- Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporciona una resistencia química extraordinaria
- Tapones y revestimientos de tapón
- Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Order Info
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato bajo extraíble | |
Sí | |
Fenólico | |
Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos | |
60mm | |
Rosca | |
Transparente |
20 ml | |
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I | |
Tapón de rosca | |
M-T File™ y gradilla para viales | |
Caucho 14B | |
Vial de vidrio estándar | |
28mm |