Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Catalog Number p-2537503
Click to view available options
Capacidad:
1 oz., 30 ml
1000 ml
125 ml
500 ml
60 ml
8 oz., 250 ml
Envase:
Paquete Valu-Bulk
Paquete práctico
Ideal for solvent, chemical and sample storage
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
  • Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo
  • Disponible en cajas de cartón prácticas particionadas o Valu-Bulk™
Información de órdenes
Caps can be ordered separately.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
Capacidad 1 oz., 30 ml
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 31 mm
Altura (imperial) 3,1 in
Altura (métrico) 79 mm
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material Vidrio sodocálcico
Envase Paquete práctico
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad EPA, FDA