Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps for 12mm × 32mm Large Opening ABC Vials
Marca:  DWK Life Sciences W225333-03
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12465041
  • 517.06€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
10-08-2021
Descripción
Descripción
  • Manufactured from Polypropylene
  • Low extractable septa
  • 100/pack with 10 packs/case
Especificaciones
Especificaciones
Natural
PTFE/Silicone
Polypropylene
Polypropylene
9 mm