Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bottles with Polypropylene Screw Cap
Marca:  DWK Life Sciences W209677
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12487371
  • 160.63€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío
30-04-2021
Descripción
Descripción
  • High Density Polyethylene, natural color
  • Good chemical resistance
  • Largest container available: 2000 to 3840mL size
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Polyethylene
Screw Cap
2000 mL
HDPE
White
Polyethylene Foam
89-400 mm
68 oz., 2000mL
White
Bottle
89-400