Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca con revestimiento de caucho Wheaton™
Catalog Number p-76469
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
N.º por caja:
1000 cajas
200/caja
500 cajas
500/caja
Revestimiento de caucho de butadieno-estireno blanco no tóxico
  • Esterilizable en autoclave para una esterilización sencilla
Revestimiento del tapón Caucho 14B
Para utilizar con (equipo) Frasco
Color Negro
Material Fenólico
N.º por caja 500/caja
Acabado del cuello 18-415
Certificaciones/conformidad ISO 9001