Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de lámina metálica
Cuenta con un revestimiento de cartón de pulpa recubierto de papel de aluminio que se puede utilizar con disolventes orgánicos
Marca: DWK Life Sciences 240319
Detalles adicionales : Peso : 0.54430kg
Descripción
- Buena resistencia a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
- No apto para ácidos o álcalis
- Tamaño del tapón: 33 mm-400
- Fenólico
- Esterilizables en autoclave
- Negro
Especificaciones
ISO 9001 | |
Frasco | |
Fenólico | |
28-400 |
Lámina de metal | |
Negro | |
100 cajas |