Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Cap with Rubber Liner
Catalog Number 11708849
Click to view available options
Acabado del cuello:
28-400
33-400
43-400
48-400
14B rubber-lined caps feature a nontoxic, white, styrene-butadiene rubber liner, ideal for cell culture work
Diseñado para la seguridad del producto Recubrimiento de caucho TFE/estireno-butadieno Tapón a rosca Negro fenólico Esterilizable en autoclave
Revestimiento del tapón Caucho
Para utilizar con (equipo) Frasco
Color Negro
Material Fenólico
N.º por caja 1000 cajas
Acabado del cuello 33-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001