Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Cap with Rubber Liner
Click to view available options
Acabado del cuello:
28-400
33-400
43-400
48-400
Descripción
Diseñado para la seguridad del producto Recubrimiento de caucho TFE/estireno-butadieno Tapón a rosca Negro fenólico Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Caucho |
Material del cierre | Fenólico |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Tipo de producto | Tapón fenólico con revestimiento de caucho |
Color | Negro |
Material | Fenólico |
N.º por caja | 1000 cajas |
Acabado del cuello | 28-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Closure Included | Sí |