Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
265.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
Description
- Frasco de vidrio de borosilicato ámbar con boca estrecha
- Protege reactivos y soluciones sensibles a la luz
- El tapón plano octagonal de vidrio esmerilado proporciona un excelente sellado; protege el borde superior del frasco del polvo
Specifications
Capacidad | 3,38 oz, 100 ml |
Material del cierre | Vidrio de borosilicato |
Diámetro (métrico) | 53 mm |
Altura (imperial) | 4,52 in |
Altura (métrico) | 115 mm |
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 2,08 pulg. |
Material | Vidrio |
Show More |