Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: tapón rasgable
sin valor
Marca: DWK Life Sciences 224208
343.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
- Colores disponibles: natural, rojo, azul y verde
- Los cierres con tapón articulado que permite comprobar los signos de manipulación
Especificaciones
Rojo | |
1000/caja | |
20 mm |
Aluminio | |
Tapa con precinto rasgable |