Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: con revestimiento de PTFE en un lado, septum de caucho
sin valor
Marca: DWK Life Sciences 224223-01
730.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- El cierre con la parte superior abierta permite llenar o recuperar contenido con una jeringa
Especificaciones
Revestimiento de PTFE en un lado | |
Aluminio | |
Arrancado de disco central |
Natural | |
100/Paq. | |
20 mm |