Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Vials
Wheaton ABC Vials have a 40% wider opening than standard screw top vials as well as superior thread design that allows for a more secure seal to the closure.
Marca: DWK Life Sciences 225179-03
305.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.08440kg
Descripción
- Abertura de mayor tamaño del 40 % que los viales estándar
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar
- Insertos de volumen limitado
- Rosca de 9 mm
- Usar con tapones de rosca Wheaton ABC
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
32 mm | |
E-Z Vial™ con parche de escritura | |
Sí |
12 mm | |
1,8 mL | |
Tapón para encapsular | |
1000/caja | |
11 mm |