Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
63.20€ - 115.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Color del tapón Septo Precortados Marking Spot Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color del tapón Septo Precortados Marking Spot Precio Cantidad y disponibilidad  
12444891
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225154-0401
Negro PTFE azul, silicona blanca No No
112.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12494821
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-0801
Negro PTFE rojo, silicona blanca No
112.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12484821
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-08
Natural PTFE rojo, silicona blanca No
115.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12474811
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-0201
Negro PTFE rojo, silicona blanca No No
81.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12424821
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-03
Natural PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo No No
95.45€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12494811
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-0204
Azul PTFE rojo, silicona blanca No No
81.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12464811
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-02
Natural PTFE rojo, silicona blanca No No
81.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12434891
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225154-04
Natural PTFE azul, silicona blanca No No
79.15€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12474821
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-0601
Negro PTFE rojo No No
63.20€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12414821
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225150-0207
Verde PTFE rojo, silicona blanca No No
81.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Add to basket
12434821
View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
W225150-0301
Negro PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo No No
95.45€
paquete de 100
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Add to basket
12464821
View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
W225150-06
Natural PTFE rojo No No
63.95€
paquete de 100
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Add to basket
12404821
View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
W225150-0205
Amarillo PTFE rojo, silicona blanca No No
81.60€
paquete de 100
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Manufactured from clear Type I borosilicate glass
  • 12 x 32 mm screw top with 9 mm ABC screw cap
  • Available with and without writing patch
Specifications
Specifications
12 mm
Vidrio de borosilicato
1,25 in
Tapón de rosca
9 mm
Transparente
1,8 mL
Polipropileno
32 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications