Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm ABC Clear Vial Pack (9 mm Screw Thread Finish and Marking Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9 mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8 mL vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
66.50€ - 116.00€
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Color del tapón Septo Precortados Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color del tapón Septo Precortados Precio Cantidad y disponibilidad  
12444841
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-0301
Negro PTFE, silicona, PTFE No
98.75€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12474831
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-02
Natural PTFE, silicona No
84.95€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12434841
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-03
Natural PTFE, silicona, PTFE No
98.75€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12474841
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-06
Natural Politetrafluoroetileno (PTFE) No
66.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12484831
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-0201
Negro PTFE, silicona No
84.95€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12424841
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-0207
Verde PTFE, silicona No
84.95€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12404851
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-0801
Negro PTFE, silicona Sí
116.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12494841
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-08
Natural PTFE, silicona Sí
116.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12484841
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W225151-0601
Negro Politetrafluoroetileno (PTFE) No
66.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Manufactured from clear Type I borosilicate glass with writing patch
  • Packaged with 9 mm ABC Screw Caps
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
1,25 in
Tapón de rosca
9 mm
12 mm
1,8 mL
Polipropileno
32 mm