Learn More
Cytiva Soportes de filtro de vacío: Cristal
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible con una selección de pantalla de soporte. El soporte de membrana de vidrio tipo vacío Whatman™ es adecuado para la filtración acuosa y orgánica de disolventes. El cierre del embudo garantiza que la muestra no eludirá la membrana y las partículas se retienen en la superficie de esta.
Marca:  Cytiva 1960-002
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300644
  • 468.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y disponible con una selección de pantalla de soporte.El soporte de membrana de vidrio tipo vacío Whatman™ es adecuado para la filtración acuosa y orgánica de disolventes.El cierre del embudo garantiza que la muestra no eludirá la membrana y las partículas se retienen en la superficie de esta.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Garantiza la sujeción segura y el sellado integral en el borde de la membrana
  • Filtración de análisis gravimétrico
  • Filtración ultralimpia
  • Control bacteriológico de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos cosméticos
  • Eliminación de partículas en la solución
  • Análisis de proteínas y ácidos nucleicos
  • Filtración de disolventes para HPLC
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Recomendado para filtración y análisis biológicos
    25 mm
    25 mL
    Vidrio de borosilicato
    Membrana del prefiltro: 16 mm de diámetro