Learn More
Cytiva Microplacas de 384 pocillos UniFilter™
Los directores de goteo largo eliminan la contaminación entre pocillos durante la filtración
Marca:  Cytiva 7700-2110
Detalles adicionales : Peso : 4.82000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314884
  • 2315.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las microplacas con pocillos de fondo de filtro se utilizan en la limpieza de plantillas de ADN, la captura celular, la eliminación de residuos no deseados de muestras y reactivos, y la eliminación de colorantes en muestras biológicas.
  • Se puede utilizar con medios de filtración de gel, lo que permite la eliminación de alto rendimiento de las placas de colorante
  • El director de goteo largo evita la contaminación cruzada entre pocillos
  • La microplaca de poliestireno transparente y rígida puede resistir la centrifugación
  • Opción de medios de membrana de polímero de unión de ADN o microfibra de vidrio
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    16 x 24
    Poliestireno
    Se puede utilizar con medios de filtración en gel para la limpieza de reacciones de secuenciación de alto rendimiento, incluida la eliminación de placas de colorante
    Unión de ADN
    Transparente
    384
    Tubo de goteo largo