Learn More
Qiagen Soporte SPOT CloneSaver
Soporte SPOT CloneSaver
Marca: Qiagen WB100034
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
El soporte SPOT CloneSaver es un marco rígido que permite la localización automatizada de placas CloneSaver estándar. Mantiene la placa en vertical para una localización uniforme y precisa de muestras biológicas. La placa de 96 pocillos se inserta fácilmente en el marco compatible con ANSI/SBS, que luego se puede colocar en una plataforma de manipulación de líquidos como una placa multipocillo.El soporte SPOT CloneSaver es compatible con los sistemas de manipulación de líquidos estándar fabricados por empresas como Beckman Coulter y Tecan Instruments.
Especificaciones
Soporte de placa CloneSaver | |
Mantiene la placa en vertical para una localización uniforme y precisa de muestras biológicas. | |
Compatible con sistemas de manipulación de líquidos estándar |