Learn More
GE Healthcare Papel de filtro de piel de tiburón
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
Marca:  GE Healthcare 10347519
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313395
  • 36.40€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With crepe surface
  • Material: cellulose
  • White circles
  • Flow rate: medium to slow
  • Particle retention: 8-12μm
  • Typical thickness: 170μm
  • Filtration speed: 77.5s
  • Resistant to weak acids and bases
  • Used as protective paper for filter press cloths and in processing of cocoa butter and edible oils
Especificación
Especificación
Shark Skin Filter Paper for Technical Use, circle, 240 mm
240mm
Celulosa
De 8 a 12 μm
Circular
Creped, medium to slow filter paper. Resistant to weak acids and bases. Often used as a protective paper for filter press cloths, as well as in processing of cocoa butter and edible oils.
Piel de tiburón
Se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles
Media lenta
170μm
Videos