Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™: láminas de grado 3644
Papeles para pruebas de siembra amarillos para el análisis de semillas con pequeñas radículas blancas.
Marca:  Cytiva 10342583
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318924
  • 48.20€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa
3644
110 mm
Pruebas de siembra
1,4 mm
170 mm