Learn More
Cytiva Papeles para pruebas de siembra Whatman™: láminas de grado 3644
Papeles para pruebas de siembra amarillos para el análisis de semillas con pequeñas radículas blancas.
Marca: Cytiva 10342580
Detalles adicionales : Peso : 18.71000kg
Descripción
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.Especificaciones
Lámina | |
Pruebas de siembra | |
1,4 mm | |
5,51 in | |
7,87 in |
Celulosa | |
Estándar | |
140 x 200 mm | |
140 mm | |
200 mm |