Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Roby 25 para automatización
Especialmente desarrollados para sistemas de filtración de muestras automatizados. Los filtros de jeringa de 25 mm Whatman™ Roby™ están optimizados para instrumentos de análisis de los principales comprimidos
582.00€ - 2930.00€
Especificaciones
Área de filtración 4.2 cm2
Volumen de retención (después de la purga de aire) ≤50 μL
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer macho
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Material Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11373375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463803
Nailon 0,45 μm 200/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11363375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463802
Nailon 0,45 μm 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11919227
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463805
Fibra de vidrio de nailon 0,45 μm 200/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11353375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463804
Fibra de vidrio de nailon 0,45 μm 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11313385
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463807
Celulosa regenerada (RC) 0.45μm 200/paquete Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11303385
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463806
Celulosa regenerada 0,45 μm 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11959187
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463809
Fibra de vidrio de celulosa regenerada (RC-GF) 0,45 μm 200/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11929227
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463808
Fibra de vidrio de celulosa regenerada (RC-GF) 0,45 μm 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
11949227
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463813
Acetato de celulosa con fibra de vidrio 0,45 μm 200/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11323375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463814
Fibra de vidrio 0,7 μm 200/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11313375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463815
Fibra de vidrio 0,7 μm 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11343375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463801
Fibra de vidrio 1 μm 200/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11333375
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10463800
Fibra de vidrio 1 μm 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • La carcasa del filtro se ha fabricado con polipropileno mecánicamente estable
  • Disponible con una gran variedad de tipos de membranas, incluido un prefiltro de fibra de vidrio integrado para muestras difíciles
  • La geometría externa de la carcasa del filtro garantiza un transporte del filtro sencillo y suave desde la mesa giratoria de almacenamiento hasta el lugar de filtración con un cambio de filtros sencillo
  • Adecuado para su uso con comprobadores de comprimidos Sotax, Caliper, Zymark y Varian
  • Conexión (entrada/salida): Luer Lock hembra/Luer macho
Membranas
  • Fibra de vidrio (GF)
  • Nailon (NL)
  • Celulosa regenerada (RC)
  • Acetato de celulosa (CA)
Filtración fina de muestras en la prueba automática de disolución de comprimidos. El kit de validación de filtro Roby 25 se puede utilizar para el desarrollo de métodos.
Nota:Los packs de 200 incluyen 8 tubos con 25 piezas cada uno
Especificaciones
Especificaciones
4.2 cm2
Polipropileno
Luer macho
Filtro de jeringa
≤50 μL
Luer Lock hembra
6.9 bar (100 psi)
25mm