Learn More
GE Healthcare Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 230
Proporcionan un rendimiento fiable para aplicaciones de laboratorio industrial no esenciales y de laboratorio de estudiantes.
Marca:  GE Healthcare 5230-250
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15550773
  • 27.56€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
07-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Retienen partículas gruesas.
  • Fabricados con celulosa
  • Superficie crepe para una filtración rápida de partículas gruesas
  • Retención de partículas: de 25 a 30 μm
  • Grosor: 0.40 mm
No se deben utilizar para el análisis de nitrógeno de Kjeldahl
Especificaciones
Especificaciones
230 25 cm 50/pk
25 cm
Celulosa
Grueso
Circular
0.4mm
A general qualitative filter with creped surface. High filtration speed and high loading capacity. Widely used in industrial laboratories and students laboratories for routine filtration.
230
Productos químicos con aceite
De 25 a 30 μm
25.00 cm