Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 226 Whatman™
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos.
24.55€ - 347.00€
Especificaciones
Particle Retention | De 20 a 25 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 20-25 μm |
Caudal | Rapidez |
Para utilizar con (aplicación) | Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos. |
Grado | 226 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15520773
|
Cytiva
5226-200 |
20 cm | Circulares |
24.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510773
|
Cytiva
5226-190 |
19 cm | Circulares |
25.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15530773
|
Cytiva
5226-330 |
33 cm | Circulares |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540773
|
Cytiva
5226-848 |
20 cm | Lámina |
347.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Alta velocidad de filtración
- Retiene partículas gruesas o gelatinosas
- Su exclusiva superficie gris crepada proporciona contraste óptico para filtrados blancos u oscuros.
Especificaciones
De 20 a 25 μm | |
Rapidez | |
226 |
20-25 μm | |
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos. |