Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 226 Whatman™
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos.
Marca: Cytiva 5226-848
Detalles adicionales : Peso : 3.43000kg
Descripción
- Alta velocidad de filtración
- Retiene partículas gruesas o gelatinosas
- Su exclusiva superficie gris crepada proporciona contraste óptico para filtrados blancos u oscuros.
Especificaciones
226 8 × 8 pulg 1000/paq. | |
Celulosa | |
20-25 μm | |
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos. | |
1000 por paquete | |
8 x 8 pulg | |
20,3 cm | |
20 cm |
Lámina | |
De 20 a 25 μm | |
Rapidez | |
226 | |
0,28 mm | |
8 pulg | |
20,3 cm |