Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo suave Reeve Angel 201: Hojas
Para aplicaciones de filtración de laboratorio, rutinarias y no esenciales.
Marca:  Cytiva 5201-911
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12512026
  • 201.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Retentividad: media-fina (de 7 a 14 μm)
  • Velocidad de filtración: media-lenta
  • Color: Blanco
Especificaciones
Especificaciones
201 14 × 19 cm 500/paquete
Media lenta
201
500/paq.
14 x 19 cm
14 cm
Lámina
Un filtro para análisis cualitativo general para un análisis rutinario menos esencial. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria.
Medio fino
0,15 mm
5,5 in