Learn More
GE Healthcare Papel de filtro para análisis cualitativo suave Reeve Angel 201: Círculos
Para aplicaciones de filtración de laboratorio, rutinarias y no esenciales.
Marca:  GE Healthcare 5201-185
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314240
  • 13.34€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Retentivity: medium-fine (7-14μm)
  • Filtration speed: slow-medium
  • Color: White
Especificaciones
Especificaciones
100/paquete
A general qualitative filter for less critical routine analysis. Widely used in industrial laboratories and students laboratories for routine filtration.
201
Media lenta
18.5 cm
201 18.5 cm 100/pk
18.5 cm
Medio fino
Circular
Videos