Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo, Grado QM-A, lamina
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles. Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
Marca: Cytiva 1851-8866
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles.Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
- Resistente a temperaturas de hasta 500 °C.
- Sin ligante
- Gran capacidad de carga
- Caudales rápidos de aire (caudal de aire de 6,4 s/100 ml/pulg2)
- Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles
- Los filtros son adecuados para análisis y muestreo de PM-10
Especificaciones
6,3 s/100 ml/pulg.2 | |
Lámina | |
Se utiliza para el muestreo de aire en gases ácidos, pilas, humos y aerosoles, especialmente a altas temperaturas de hasta 500° C y10 en pruebas PM. Filtros para uso en10 monitorización de aire ambiente PM de la EPA de EE.UU. | |
100/paq. | |
475 μm | |
203,2 x 254 mm | |
20,3 cm | |
25,4 cm |
85 g/m2 | |
Cuarzo de gran pureza | |
Grado QM-A. | |
Circulares | |
Filtro para muestreo de aire | |
8 pulg | |
10 pulg |