Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Láminas de grado 50
Permite una fuerte retención para precipitados cristalinos muy finos. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Las láminas de grado 50 resisten la destrucción, la manipulación cuando están húmedas y la retirada de precipitados mediante raspado.
Marca: Cytiva 1450-916
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
Papel de filtro endurecido y muy glaseado- Diseño de filtro más delgado (grosor medio 115 µ m) que la mayoría de los papeles de filtro de Büchner
- Tratamiento con ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Retención nominal de partículas de 2,7 µm
- Caudales lentos (velocidad de filtración de Herzberg 2685 s)
- Alta pureza y bajo contenido de cenizas (0,015 % de cenizas máximo)
- Compatible con üembudos Hirsch o Bchner
Especificaciones
144 s/100 ml/pulg.2 | |
Lámina | |
2,7 μm | |
ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2685 segundos | |
Para filtraciones cualitativas o cuantitativas que requieran asistencia al vacío en 3 embudos de filtración de piezas o Büchner. | |
Fina | |
115 μm | |
150 mm |
Papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 50 con bajo contenido en cenizas endurecido, lámina, 150 × 230 mm | |
Línters de algodón de alta calidad | |
2,7 μm | |
Lenta | |
Grado 50 | |
Paquete de 100 | |
Bajo contenido en cenizas endurecido | |
230 mm |