Learn More
GE Healthcare Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 50
Permite una retención fuerte de precipitados cristalinos muy finos. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 50 resisten la destrucción, la manipulación cuando están húmedos y la retirada de precipitados mediante raspado.
Marca:  GE Healthcare 1450-125
Detalles adicionales : Peso : 0.12596kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10634371
  • 32.05€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
05-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Highly glazed, hardened filter paper
  • Thinner filter design (average thickness 115 µm) than most Büchner filter papers
  • Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
  • High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
  • Compatible with Hirsch or Büchner funnels
Especificaciones
Especificaciones
Grade 50 Filter for Quantitative Analysis, Thin, 125 mm circle (100 pcs)
GE’s thinnest Whatman brand hardened filter paper, highly glazed Grade 50 supports vacuum filtration in Büchner funnels or Hirsch funnels and enables strong retention of very fine crystalline precipitates.
50
2.7μm
115μm
125mm
144 s/100 mL/in2
Bajo contenido en cenizas endurecido
Paquete de 100
Línters de algodón de alta calidad
Circular
Fino
Lenta
115 μm
Videos