Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 44
Reduce el contenido total de ceniza y la cantidad de tiempo necesario para la filtración. El papel de filtro cuantitativo de grado 44 Whatman™ permite análisis gravimétricos más rápidos con material de filtro más fino.
Marca:  Cytiva 1444-185
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312975
  • 109.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Description
Description
Reduce el contenido total de ceniza y la cantidad de tiempo necesario para la filtración.El papel de filtro cuantitativo de grado 44 Whatman™ permite análisis gravimétricos más rápidos con material de filtro más fino.
Versión fina del papel sin ceniza de grado 42 para la retención de partículas finas.
  • Mediciones exactas de masa seca sin ceniza
  • Clasificación de retención de partículas nominal fina de 3 µm
  • Velocidad de filtración (Herzberg 995 s)
  • Grosor normal de 180 µm
Specifications
Specifications
56 s/100 ml/pulg.2
Circulares
3 μm
De 995 s
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.
Fina
176 μm
185 mm
Papel de filtro sin ceniza de grado 44, fino, círculo de 185 mm (100 unidades)
Línters de algodón de alta calidad
3 μm
Medio
Grado 44
Paquete de 100
Sin ceniza
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers